Tisk…
D(+)-Glukóza, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALD9434-2.5KGEA 34890 CZK
SIALD9434-2.5KG SIALD9434-250G SIALD9434-500G
D(+)-Glukóza, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glukóza
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Bod tání: 146 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00148912
CAS číslo: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg