Tisk…
Agaróza
MOLE17115663-100GEA 9320 CZK
MOLE17115663-100G
Agaróza
Agaróza
Bod tání: 60…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081294
CAS číslo: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg