Škrob, rozpustný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
21153.181EA
1270
CZK
21153.181
21153.237
21153.290
21153.135
21153.460
Škrob, rozpustný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Škrob, rozpustný
Vzorec:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS číslo: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White fine powder |
pH (2 %) | 5,5 - 7,5 |
Sensitivity | Passes test |
Ignition residue | Max. 0.4 % |
Loss on drying (105°C; 2 h) | Max. 10 % |
Reducing substances (as C12H22O11) | Max. 0.7 % |