Tisk…
VisiCam® P6, VWR®, Kamera digitální USB
Dodavatel: VWR
VWR® VisiCam®
630-2958EA 23980 CZK
630-2958
VisiCam® P6, VWR®, Kamera digitální USB
Kamery
Kamera s vysokým výkonem a pokročilým softwarem pro různé metody pozorování.
  • prvotřídní snímač pro spolehlivost barev
  • vzorky jsou snímány v reálných barvách 'true-to-life'
  • vysoká citlivost a nízká hlučnost
  • připojení pro adaptér C-mount
  • dlouhá doba expozice
  • kalibrační sklíčko pro kalibraci výchozích měřících čar
Tato kamera splňuje náročné požadavky při základních i výzkumných aplikacích.
Informace pro objednávání: k dispozici software ke stažení.
Informace o dodávce: dodáváno s kalibračním sklíčkem a USB kabelem (1,5 m).