Tisk…
Polyethylenglykol 1000, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81288-1GEA 8310 CZK
81288-1G
Polyethylenglykol 1000, Supelco®
Polyethylenglykol 1000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…40 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651