Tisk…
Polyethylene glycol 10,000, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL81280-1KGEA 2180 CZK
SIAL81280-1KG
Polyethylene glycol 10,000, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 10,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 10000 g/mol
Bod tání: 63 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2