Tisk…
Polyethylenglykol 1500, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
81289-1GEA 8310 CZK
81289-1G
Polyethylenglykol 1500, Supelco®
Polyethylenglykol 1500
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…48 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2