Tisk…
Polyethylenglykol 200
Dodavatel: Thermo Scientific
B21918.0BEA 2080 CZK
B21918.0B B21918.30
Polyethylenglykol 200
Polyethylenglykol 200
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55…–40 °C
Hustota: 1,127
Bod vzplanutí: 171 °C (339 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779596
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3