Tisk…
Polyethylenglykol 200, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81282-1GEA 8310 CZK
81282-1G
Polyethylenglykol 200, Supelco®
Polyethylenglykol 200
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: –55…–40 °C
Hustota: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779596
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2