Tisk…
Polyethylenglykol 20000, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81298-1GEA 8310 CZK
81298-1G
Polyethylenglykol 20000, Supelco®
Polyethylenglykol 20000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Bod tání: 58…63 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2