Polyethylenglykol 300, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL81162-1LEA
0
CZK
SIAL81162-1L
Polyethylenglykol 300, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglykol 300
Vzorec:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 300 g/mol Bod tání: –15…–10 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS číslo: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...