Tisk…
Polyethylenglykol 300, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81283-1GEA 0 CZK
81283-1G
Polyethylenglykol 300, Supelco®
Polyethylenglykol 300
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Bod tání: –15…–10 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081839
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2