Tisk…
Polyethylene glycol 8,000
Dodavatel: Thermo Scientific
43443.22EA 982 CZK
43443.22 43443.36 43443.A3 43443.A9
Polyethylene glycol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 8000 g/mol
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…63 °C
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779615
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729