Tisk…
Polyethylene glycol 8,000, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81294-1GEA 8310 CZK
81294-1G
Polyethylene glycol 8,000, Supelco®
Polyethylene glycol 8,000
Vzorec: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 8000 g/mol
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01779615
CAS číslo: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729