Tisk…
TRITON™ X-100
Dodavatel: G Bioscienes
Nebezpečí
DG010EA 18510 CZK
DG010
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 251 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00132505
CAS číslo: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793