Tisk…
Zrcadla do čistých prostor, CRM
Dodavatel: Tinman
TINMCRM59014802SSEA 19370 CZK
TINMCRM59014802SS TINMCRM5907402SS
Zrcadla do čistých prostor, CRM
Zrcadla určená k připevnění na stěnu pro šatny v čistých prostorách.
  • snadné připevnění na stěnu
  • hladký povrch, nezůstává špína ani kontaminanty
  • snadná manipulace, kompaktní velikost, snížená hmotnost‘
  • žádné volné mezery, hygienický design
  • snadné čištěn díky hladkému povrchu a snadnému přístupu
  • dobrá odolnost vůči chemikáliím a dezinfekčním prostředkům používaným v čistých prostorách (biocidní, sporocidní, alkoholy)
Materiál: nerezová ocel AISI 304 - leštěná.
Certifikace: Vhodné do čistých prostor: třídy ISO 4, třídy A dle GMP.