Tisk…
Chloroform 99+% stabilizovaný p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with ethanol
ACRO232090250EA 42060 CZK
ACRO232090250 ACRO232090010 ACRO232090100 ACRO232090025
Chloroform 99+% stabilizovaný p.a.
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Bod varu: 61 °C (760 mmHg)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000826
CAS číslo: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.6 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free chlorine Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 % (as Acetone)