Tisk…
DL-Lithium lactate 99%, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO413330050EA 699 CZK
ACRO413330050 ACRO413335000 ACRO413330250 ACRO413331000
DL-Lithium lactate 99%, Extra Pure
DL-Lithium lactate
Vzorec: H₃CCH(OH)COOLi
MW: 96,01 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065399
CAS číslo: 867-55-0
EINECS: 212-761-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10% in water) Clear colorless
pH 6 to 9 (1% solution)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %