Tisk…
Kyselina DL-jablečná ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Kyselina (±)-jablečná
20365.290EA 2150 CZK
20365.290
Kyselina DL-jablečná ≥99%, TECHNICAL
Kyselina DL-jablečná
Vzorec: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131…132 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064212
CAS číslo: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %