1,4-Dioxan 99+% stabilizovaný, Extra Pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO117110025EA
6660
CZK
ACRO117110025
ACRO117110010
ACRO117110250
1,4-Dioxan 99+% stabilizovaný, Extra Pure
1,4-Dioxan
Vzorec:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Bod varu: 101,1 °C (1013 hPa) Bod tání: 12 °C Hustota: 1,034 g/cm³ Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS číslo: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | 5 to 30 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |