(±)-2-Phenylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALP20955-100GEA
1460
CZK
SIALP20955-100G
(±)-2-Phenylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Phenylbutyric acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Bod varu: 270 °C (1013 hPa) Bod tání: 39…42 °C |
MDL Number:
MFCD00002667 CAS číslo: 90-27-7 EINECS: 201-982-5 |