DL-Tyrosine
Dodavatel:
MP Biomedicals
Popis:
Soluble in 1N HCl (40 mg/ml - clear, colorless solution).
Dodavatel:
Sigma-Aldrich
Popis:
DL-Tyrosine
Katalogové číslo:
(EHERC17896000)
Dodavatel:
EHRENSTORFER GMBH
Popis:
DL-Tyrosine
Měrná jednotka:
1 * 0,1 g
Katalogové číslo:
(MOLEM71128222)
Dodavatel:
Molekula
Popis:
DL-Tyrosine
Měrná jednotka:
1 * 25 g
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno
![]()
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno
![]()
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
|
|||||||||