Tisk…
DL-Tyrosine
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17896000EA 3500 CZK
EHERC17896000
DL-Tyrosine
DL-Tyrosine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Bod varu: 378 °C (1013 hPa)
Bod tání: 285 °C
MDL Number: MFCD00063074
CAS číslo: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970