Tisk…
(±)-Phenylsuccinic acid
MOLE21959847-100GEA 2890 CZK
MOLE21959847-100G
(±)-Phenylsuccinic acid
(±)-Phenylsuccinic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Bod varu: 368 °C (1013 hPa)
Bod tání: 167…169 °C
MDL Number: MFCD00004256
CAS číslo: 635-51-8
EINECS: 211-238-1