Tisk…
(±)-1-Hexen-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALH12854-10GEA 1870 CZK
SIALH12854-10G
(±)-1-Hexen-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Hexen-3-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 134…135 °C (1013 hPa)
Bod tání: –72 °C
Hustota: 0,884 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004581
CAS číslo: 4798-44-1
EINECS: 225-355-0
UN: 1987
ADR: 3,III