Tisk…
EDTA disodium salt 0,0178 mol/l (N/28) in water, AVS TITRINORM for hardness of water determinations
Dodavatel: VWR Chemicals
30029.400EA 4240 CZK
30029.400 30029.290 30029.360
EDTA disodium salt 0,0178 mol/l (N/28) in water, AVS TITRINORM for hardness of water determinations
EDTA disodium salt
1 ml = 1°dH/100 ml H₂O
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Hustota: 1,001 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070672
CAS číslo: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,017764 - 0,01784 mol/l
NIST traceable Confirmed