Tisk…
Kyselina chlorovodíková 0.02 mol/l (0.02 N)
Dodavatel: Hach
HACH2330353EA 876 CZK
HACH2330353
Kyselina chlorovodíková 0.02 mol/l (0.02 N)
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36,46 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III