Tisk…
Kyselina octová 50%
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20123.363EA 3850 CZK
20123.363
Kyselina octová 50%
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Hustota: 1,06
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 49.5 - 50.5 %