Kyselina chlorovodíková 0.5 mol/l (0.5 N) volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
|
Varování
|
REGEH20505EA
1930
CZK
REGEH20505
REGEH20501
PFIZH20505
Kyselina chlorovodíková 0.5 mol/l (0.5 N) volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec:
HCl MW: 36,46 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS číslo: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |