Kyselina sírová 5 mol/l (10 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
191665VEA
2544
CZK
191665V
Kyselina sírová 5 mol/l (10 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ MW: 98,08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 4.99 - 5.01 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |