Tisk…
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1 mol/l (1 N) vodný roztok, DILUT-IT®, J.T. Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
4674.EA 1030 CZK
4674. 4674-01
Hydroxid draselný concentrate for dilution to 1 mol/l (1 N) vodný roztok, DILUT-IT®, J.T. Baker®
Hydroxid draselný
(1 equiv.=56.11 g KOH)
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 1N solution after dilution to 1000 mL)
Low in Carbonate