Tisk…
Hydroxid draselný 8 mol/l (8 N) vodný roztok
Dodavatel: Hach
Nebezpečí
HACH28232HEA 963 CZK
HACH28232H
Hydroxid draselný 8 mol/l (8 N) vodný roztok
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,III