Tisk…
Chlorid vápenatý 1 M vodný roztok
Dodavatel: G Bioscienes
Varování
R040EA 2090 CZK
R040
Chlorid vápenatý 1 M vodný roztok
Calcium chloride solutions
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8