Tisk…
Chlorid hořečnatý 0.1 mol/l (0.2 N) vodný roztok for molecular biology
Dodavatel: PanReac AppliChem
A5324.0001EA 901 CZK
A5324.0001
Chlorid hořečnatý 0.1 mol/l (0.2 N) vodný roztok for molecular biology
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6