Tisk…
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) vodný roztok for determining phosphatase in serum
220933MEA 2540 CZK
220933M
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) vodný roztok for determining phosphatase in serum
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Magnesium chloride 0.999 - 1.001 mol