Tisk…
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) vodný roztok
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-048EA 5050 CZK
ROCKMB-048
Chlorid hořečnatý 1 mol/l (2 N) vodný roztok
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684