Jodid draselný 40 g/l vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
26852.293EA
2350
CZK
26852.293
Jodid draselný 40 g/l vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Jodid draselný
Vzorec:
Kl MW: 166 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011405 CAS číslo: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 40 g/l |