Tisk…
Hydroxid draselný 34% vodný roztok, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
26630.296EA 4490 CZK
26630.296
Hydroxid draselný 34% vodný roztok, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 34.0 - 36.0 %
Ba (Barium) Passes test
Density (20/4) 1.330 - 1.352
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Potassium carbonate Max. 1.0 %
Substances precipitated by NH4OH Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca + Mg (as Ca) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm