Tisk…
Hydroxid draselný 47% vodný roztok, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05545.1000EA 1810 CZK
1.05545.1000 1.05545.9025
Hydroxid draselný 47% vodný roztok, EMSURE® p.a., Supelco®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.475 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material