Jodičnan draselný 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) concentrated aqueous solution, Titrisol® volumetric solution, Supelco®
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09917.0001EA
1760
CZK
1.09917.0001
Jodičnan draselný 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) concentrated aqueous solution, Titrisol® volumetric solution, Supelco®
Jodičnan draselný
Vzorec:
KlO₃ MW: 214 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS číslo: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 ADR: 5.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.4 (H2O, 20 °C) |