Tisk…
Hydroxid draselný 1 mol/l vodný roztok, Titrisol®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09918.0001EA 1340 CZK
1.09918.0001
Hydroxid draselný 1 mol/l vodný roztok, Titrisol®, Supelco®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.58 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material