EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Dodavatel: G Bioscienes
RC-047EA
5890
CZK
RC-047
786-050
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
EDTA disodium salt is a reversible metalloprotease inhibitor that is used for chelating metal ions.
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O MW: 372,24 g/mol Bod tání: 255 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS číslo: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
![]() |