Tisk…
EDTA dvojsodná sůl dihydrát ≥98%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
20296.360EA 16320 CZK
20296.360 20296.462 20296.291 20296.260
EDTA dvojsodná sůl dihydrát ≥98%, TECHNICAL
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Bod tání: 255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150037
CAS číslo: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %