Tisk…
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE4884-100GEA 0 CZK
SIALE4884-100G
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Bod tání: 255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150037
CAS číslo: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg