EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALE7889-100MLEA
0
CZK
SIALE7889-100ML
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O MW: 372,24 g/mol Bod tání: 255 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150037 CAS číslo: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
![]() |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...