Tisk…
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALED2SS-100GEA 1530 CZK
SIALED2SS-100G SIALED2SS-5KG SIALED2SS-2.5KG SIALED2SS-50G SIALED2SS-1KG SIALED2SS-250G SIALED2SS-500G
EDTA dvojsodná sůl dihydrát, Sigma-Aldrich®
EDTA dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372,24 g/mol
Bod tání: 255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150037
CAS číslo: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/56/2299956.jpg