Heptamolybdenan amonný tetrahydrát ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01182.0250EA
8190
CZK
1.01182.0250
1.01182.9025
1.01182.5000
1.01182.1000
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Heptamolybdenan amonný tetrahydrát
Vzorec:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O MW: 1235,86 g/mol Hustota: 2,498 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167059 CAS číslo: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Merck Index: 13,00536 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 400 g/l (20 °C) |
Melting Point | 90 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 1235.86 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 2.498 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C) |