Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
1796.1000EA 1120 CZK
1796.1000
Síran zinečnatý heptahydrát, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287,56 g/mol
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 104.0 %
Acidity passes test
Alkalies and Alkaline Earths max. 0.9 %
Appearance of solution passes test
Arsenic (As) passes test
Chloride (Cl) max. 300 ppm
Iron (Fe) max. 100 ppm
Lead (Pb) max. 0.002 %
Identification passes test
pH 4.4 - 5.6