Tisk…
L(+)-Glutamin
MOLE21651478-100GEA 1970 CZK
MOLE21651478-100G MOLE21651478-1KG
L(+)-Glutamin
L(+)-Glutamin
Vzorec: C₅H₁₀N₂O₃
MW: 146,15 g/mol
Bod varu: 355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 185…186 °C
Hustota: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008044
CAS číslo: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg