Tisk…
Kyselina L(+)-glutamová
MOLEM12307248EA 0 CZK
MOLEM12307248
Kyselina L(+)-glutamová
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147,13 g/mol
Bod varu: 325 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002634
CAS číslo: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/27/2299827.jpg